Learn More
WTW™ Pastiglia di idrossido di sodio
Codice prodotto. 11745104
Click to view available options
Tipo:
Idrossido di sodio in pellet (assorbitore di CO2)
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11745104
Marca: WTW™ 209140
Used as a CO2 absorber.
  • Pure sodium hydroxide
  • 2 bottles of 50g each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Idrossido di sodio in pellet (assorbitore di CO2)
Da utilizzare con (applicazione) Usato come assorbitore di CO2
Include 2 bottles of 50g each
compliance-icons
Product Identifier
  • NHP 600
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide