Learn More
Sodium hydroxide, 1N standard solution
Codice prodotto. 11974131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Can
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
25L
5L
Codice prodotto. 11974131
Marca: Thermo Scientific Acros 124260250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore Colorless
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Formula lineare NaOH
Concentrazione 0.998 to 1.002N (20°C)
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densità 1.0400g/mL
Indice di Merck 15, 8761
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 25 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40
Imballaggio Plastic Can
Gravità specifica 1.04
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, 1N standard solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide