Learn More
Sodium Hydroxide, Pure, Solution 2% (v/v), Fisher Chemical
Codice prodotto. 12867182 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 12867182
Marca: Fisher Chemical J/9013/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Numero MDL 3548
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 500 mL
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 23 &20
Forma fisica Liquid