Learn More
Sodium hydroxide, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673070 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
20 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
20kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15673070
Marca: Honeywell-Fluka 306201KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., K ≤0.02%,≥98%, pellets
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Formula lineare NaOH
Numero UN 1823
Informazioni di solubilità Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 40g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità vapore >1 (vs air)
Pressione del vapore 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.