Learn More
Sodium Hydroxide, Reagent Grade, 97%, Powder, Honeywell™
Codice prodotto. 15686130 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 15686130
Marca: Honeywell Research Chemicals 65510425G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, powder, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
pH Alkaline
Colore Colorless
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 319°C
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1823
Densità 2.13g/cm3
Quantità 25 g
Peso formulazione 40g/mol
Percent Purity 97%
Grado Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Densità vapore >1 (vs air)
Pressione del vapore 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forma fisica Solido