Learn More
Sodium Hydroxide, Semiconductor grade, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- Comprehensive portfolio for the electronics and semiconductor industry
- For scientists engaged in education, research, development, prototyping and small scale fabrication of high tech micro- and nanochips
- Superior purity, stability and exceptional lot-to-lot consistency
- Includes high purity products required for high performance applications such as etchants, solvents or hexamethyldisilazane (HMDS)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide |
| Formula lineare | NaOH |
| Numero UN | 1823 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water, 1260 g/L at 20°C |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 40g/mol |
| Percent Purity | 99.99% (trace metals basis) |
| Grado | Semiconductor |
| Densità vapore | >1 (vs air) |
| Pressione del vapore | 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide