Learn More
Sodium Hydroxide, Solution 0.01N, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Specifica
| pH | 12 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Punto di fusione | 0°C |
| Formula molecolare | HNaO |
| Numero MDL | 3548 |
| Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Quantità | 2.5 L |
| Vedi altri risultati |