Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.02M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12913614 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Codice prodotto. 12913614
Marca: Fisher Chemical VL 294 1000
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Concentrazione 0.02mol/L
Quantità 1000 mL
Forma fisica Liquid