Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073194 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Codice prodotto. 10468790
Marca: Fisher Chemical J/7660C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
HNaO, CAS Number-1310-73-2, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, soda lye, caustic soda, ascarite, white caustic, sodium hydrate, sodium hydroxide solution, soda, caustic, aetznatron, 6 ampules, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Quantità 1 Ampule
Imballaggio Fiala
Pressione del vapore 23 &20
Forma fisica Liquid