Learn More
Sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
- Approx. molarity: 19M
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide solution |
| Intervallo percentuale saggio | 49.0 - 51.0% |
| Formula lineare | NaOH |
| Concentrazione | 50% (w/w) |
| Numero UN | UN1824 |
| Densità | 1.515g/mL at 20°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | for HPLC |
| Peso formulazione | 40g/mol |
| Percent Purity | 50% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda