Learn More
Sodium Hydroxide Solution 10M (10N) ≈40 (w/v), Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Codice prodotto. 10715721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
HDPE plastic bottle
Plastic container
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
25L
5L
Codice prodotto. 10715721
Marca: Fisher Chemical J/7800/24
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Hydroxide Solution 10M (10N) ≈40 (w/v), Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 12
Punti di ebollizione 120°C
Punto di fusione 8°C
Quantità 10 L
Imballaggio bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Forma fisica Liquid