Learn More
Sodium Hydroxide Solution 2M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10346330 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
Codice prodotto. 10346330
Marca: Fisher Chemical J/7810/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 14
Colore Colorless
Punti di ebollizione 105°C
Punto di fusione -10°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid