Learn More
Sodium hydroxide solution, ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N, Honeywell™
Codice prodotto. 15633060 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15633060
Marca: Honeywell Research Chemicals 305314X5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide solution
Nota nome ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
Punti di ebollizione 120°C
CAS min. % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS max % <75.0000%, <50.0000%
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1824
Densità 1.350 g/cm3
Quantità 4 x 5 L
Peso formulazione 40.0
Percent Purity >32%
Imballaggio Poly Bottle