Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 40% w/w (d=1.43), for the determination of nitrogen, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Specifica
Specifica
| Intervallo percentuale saggio | 40% (w/w) |
| Densità | 1.43 |
| Quantità | 5 L |
| Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide, 40% w/w
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.