Learn More
Sodium hypochlorite, 10-15% active chlorine
Codice prodotto. p-215352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10401841
Marca: Thermo Scientific Acros 219255000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Formula molecolare ClNaO
Molecular Weight (g/mol) 74.44
Numero MDL MFCD00011120
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC Name sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hypochlorite
Punto di fusione -16.0°C
Nota nome 13% Active chlorine
Colore Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 500 mL
Formula lineare NaOCl
Fieser 01,1084; 04,456; 05,617; 06,543; 07,337; 08,461; 09,430; 10,365; 11,487; 15,293; 16,308
Indice di Merck 15,8762
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 74.44
Percent Purity ≥12%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.2
Densità 1.2000g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hypochlorite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hypochlorite