Learn More
Sodium Hypochlorite Solution, Reagent grade, Available chlorine 4.00 to 4.99%, Honeywell
Codice prodotto. 15638340 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
3 L
5 L
Dimensione della confezione:
25mL
3L
500mL
5L
Codice prodotto. 15638340
Marca: Honeywell Research Chemicals 23930525ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, available chlorine 4.00-4.99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-52-9
Formula molecolare ClNaO
Molecular Weight (g/mol) 74.439
Numero MDL MFCD00011120
InChI Key SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC Name sodium;hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hypochlorite Solution
Quantità 25 mL
Formula lineare NaClO
Numero UN 3082
Peso formulazione 74.44g/mol
Grado Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Available chlorine 4.00 to 4.99%
Pressione del vapore 17.5mmHg (20°C)
Densità 1.097g/mL at 25°C