Learn More
Sodium Hypochlorite Strong Solution According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- European Pharmacopoeia Reagent, Solution
- High-purity stable product developed and tested for European Pharmacopoeia (EP) applications.
- These include use as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs.
- This Reagecon EP reagent is accurate, stable and reproducible.
- Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle GL45 |
| Forma fisica | Liquid |
| Tecnica | EP Testing |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION, STRONG
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hypochlorite