Learn More
Sodium ingot, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407904
Click to view available options
Quantità:
450 g
5 x 450 g
Dimensione della confezione:
2250g
450g
Codice prodotto. 11341428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010342.35
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-23-5
Formula molecolare Na
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Numero MDL MFCD00085307
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC Name sodium
SMILES [Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium
Colore Silver to Gray
Nota nome Product meets ACS specifications
Aspetto Silver Gray ingot
Densità 0.968g/cm3
Quantità 450 g
Odore Odorless
Pressione del vapore 1.59 hPa (1mm Hg)
Intervallo percentuale saggio 99.8% (Metals basis)
Forma Ingot
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium ingot
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium