Learn More
Sodium iodate, 99%, extra pure, reagent, powder
Codice prodotto. 10269700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
500g
5g
Codice prodotto. 10269700
Marca: Thermo Scientific Acros 419560050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-55-2
Formula molecolare INaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.89
Numero MDL MFCD00003533
InChI Key WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC Name sodium;iodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium iodate
Punto di fusione 560.0°C
Nota nome 99%
Colore White
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Formula lineare NaIO3
Indice di Merck 15, 8764
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, insoluble in alcohol
Peso formulazione 197.89
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium iodate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.