Learn More
Sodium Iodide, ≥99%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11466381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11466381 100 g -
11476381 500 g 500g
11486381 1 kg -
3 options
Codice prodotto. 11466381
Marca: MP Biomedicals 0219397980
Identificatori chimici
CAS 7681-82-5
Formula molecolare INa
Molecular Weight (g/mol) 149.894
InChI Key FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC Name sodium;iodide
SMILES [Na+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Iodide
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Peso formulazione 149.9
Grado Reagente ACS