Learn More
Sodium iodide, 99+%, pure, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1300.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium iodide |
| Punto di fusione | 661.0°C |
| Nota nome | Anhydrous |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (on dried substance) (Argentometry) |
| Formula lineare | NaI |
| Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium iodide
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.