Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Sodium Iodide |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | NaI |
| Numero UN | 3077 |
| Peso formulazione | 149.89g/mol |
| Percent Purity | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grado | puriss. |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Densità | Vapor Density: >1 (vs air) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium iodide
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium iodide
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?