Learn More
Sodium meta-Bisulfite, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium meta-Bisulfite |
| CAS | 7681-57-4 |
| Quantità | 2.5 kg |
| Formula molecolare | Na2O5S2 |
| Numero MDL | MFCD00167602 |
| Sinonimo | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
| InChI Key | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
| IUPAC Name | disodium (sulfinatooxy)sulfinate |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.09 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium metabisulphite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium metabisulphite