Learn More
Sodium metabisulfite, for analysis
Codice prodotto. 10062473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10062473
Marca: Thermo Scientific Acros 223075000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Reduction reagent | CAS: 7681-57-4 | Na2O5S2 | 190.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metabisulfite
Punto di fusione 150.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Formula lineare Na2S2O5
Indice di Merck 15, 8724
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 190.1
Percent Purity ≥58.5% (SO2)
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.4800g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.