Learn More
Sodium metabisulfite, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15611340 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15611340
Marca: Honeywell-Fluka 134595KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Metabisulfite
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Forma fisica Dry
Quantità 5 kg
Formula lineare Na2S2O5
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 190.11g/mol
Percent Purity 97 to 100.5%
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.