Learn More
Sodium Metabisulfite, Reagent grade, 97%, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 15671530 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15671530
Marca: Honeywell Research Chemicals 161519500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-57-4
Formula molecolare Na2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 190.09
Numero MDL MFCD00167602
InChI Key LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC Name disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Metabisulfite
Punto di fusione >150°C
Colore White
pH 3.5 to 5 (at 50g/L 20°C)
Quantità 500 g
Formula lineare Na2S2O5
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water, 650g/L at 20°C
Peso formulazione 190.11g/mol
Percent Purity 97%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder/Crystals
Densità 2.36g/cu.cm