Learn More
Sodium Metasilicate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11480452 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11480452
Marca: MP Biomedicals 0219138280
Identificatori chimici
CAS 13517-24-3
Formula molecolare H18Na2O12Si
Molecular Weight (g/mol) 284.197
InChI Key PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metasilicate nonahydrate, unii-d8d44215lz, sodium silicate nonahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, nonahydrate, disodium oxosilanebis olate nonahydrate, 2na.so3i.9h2o, sodium meta-silicate nonahydrate, disodium oxosilanediolate nonahydrate, disodium dioxido oxo silane nonahydrate, sodium oxosilanebis olate-water 1/9
PubChem CID 61639
IUPAC Name disodium;dioxido(oxo)silane;nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Metasilicate
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥97%
Peso formulazione 284.2
Grado Reagent