Learn More
Sodium metasilicate, anhydrous, tech.
Codice prodotto. p-4407914
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11337707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014106.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6834-92-0 | Na2O3Si | 122.062 g/mol
Sodium metasilicate is used as a starting material for zeolites and silica catalysts. It acts as an adhesive and binder, corrosion inhibitor, penetrating sealant, coagulant in waste water treatment, fixative for hand dyeing with reactive dye and detergent auxiliaries. It is also used in boiler compounds, cleaners, bleaches, aluminum paint strippers and washing carbonated drinking bottles. It finds application in cements, drilling fluids, fireproofing wood, refractories and automobiles. Further, it serves as a surfactant, emulsifier, wetting agent, suspending agent, dispersing agent and anti-corrosive agent in boiler water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6834-92-0
Formula molecolare Na2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 122.062
Numero MDL MFCD00003492
InChI Key NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC Name disodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metasilicate
Punto di fusione 1088°C
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in acids,alcohol and salt solutions.
Peso formulazione 122.06
Grado Caratteristiche
Odore Odorless
Aspetto White granules
Densità 2.61 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metasilicate, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium metasilicate