Learn More
Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Codice prodotto. 10603702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
Codice prodotto. 10603702
Marca: Thermo Scientific Acros 304100500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12141-67-2
Formula molecolare H2Na6O40W12
Numero MDL MFCD00150663
Sinonimo Sodium polytungstate
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium metatungstate
Colore Green to Yellow
Nota nome 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Formula lineare Na6[H2W12O40]
Densità 2.8200g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Peso formulazione 2986.13
Percent Purity ≥67% (WO3)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.82
Quantità 50 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.