Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072073 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
pezzi 6
Codice prodotto. 15633890
Marca: Honeywell-Fluka 3310585G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-40-6
Formula molecolare H4MoNa2O6
Molecular Weight (g/mol) 241.96
Numero MDL MFCD00149170
InChI Key FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC Name disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Molybdate Dihydrate
Quantità 5 g
Formula lineare Na2MoO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 241.95g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS