missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™

Codice prodotto. p-7122131 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15656840

Marca: Honeywell-Fluka 71756100G

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 10102-40-6
Formula molecolare H4MoNa2O6
Molecular Weight (g/mol) 241.96
Numero MDL MFCD00149170
InChI Key FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC Name disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O

Specifica

Materiale o nome chimico Sodium molybdate dihydrate
Punto di fusione 100°C (decomposition)(literature)
Nota nome Puriss. p.a., ≥99.0% (T)
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Quantità 100 g
Note percentuale saggio calc. to the dried substance
Formula lineare Na2MoO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 241.95
Percent Purity >99%
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.700 g/cm3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato