Learn More
Sodium molybdate(VI) dihydrate, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium molybdate(VI) dihydrate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Na2MoO4·2H2O |
| Indice di Merck | 15,8776 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C) |
| Peso formulazione | 241.95 |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 3.28 |
| Densità | 3.2800g/mL |