Learn More
Sodium molybdate(VI) dihydrate, ACS reagent
Codice prodotto. p-4440163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 12337173
Marca: Thermo Scientific Acros 446360250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10102-40-6 | MoNa2O4 | 205.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10102-40-6
Formula molecolare H4MoNa2O6
Molecular Weight (g/mol) 241.96
Numero MDL MFCD00149170
InChI Key FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC Name disodium dioxomolybdenumbis(olate) dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium molybdate(VI) dihydrate
Quantità 25 g
Formula lineare Na2MoO4·2H2O
Indice di Merck 15,8776
Informazioni di solubilità Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Peso formulazione 241.95
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.28
Densità 3.2800g/mL