Learn More
Sodium nitrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific™
Identificatori chimici
| CAS | 7631-99-4 |
|---|---|
| Formula molecolare | NNaO3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.99 |
| Numero MDL | MFCD00011119 |
| InChI Key | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
| PubChem CID | 24268 |
| ChEBI | CHEBI:63005 |
| IUPAC Name | sodium;nitrate |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Specifica
| Sodium nitrate | |
| 99+% | |
| NaNO3 | |
| 16,86 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| sodium;nitrate | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Analysis |
| 7631-99-4 | |
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| 15, 8778 | |
| Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.99 | |
| CHEBI:63005 | |
| 99+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
- Sodium nitrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.