Learn More
Sodium Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
Descrizione
Sodium Nitrate, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 380°C |
| Punto di fusione | 306°C |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 8 |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 1 kg |
| IUPAC Name | sodium nitrate |
| Peso formulazione | 84.99g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium nitrate
- Attenzione
- Solido comburente Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.