Learn More
Sodium Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683420 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15683420
Marca: Honeywell-Fluka 31440100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-99-4
Formula molecolare NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.99
Numero MDL MFCD00011119
InChI Key VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC Name sodium;nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitrate
Nota nome Reag. ISO
Quantità 100 g
Formula lineare NaNO3
Numero UN 1498
Peso formulazione 84.99g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium nitrate