Learn More
Sodium nitrite, 97+%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
5g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium nitrite |
| Colore | Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97+% |
| Formula lineare | NaNO2 |
| Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
| Indice di Merck | 15, 8779 |
| Peso formulazione | 69 |
| Percent Purity | ≥97.0% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium nitrite
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido