Learn More
Sodium nitrite, ACS, 97% min
Codice prodotto. 11317817
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11317817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014244.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Sodium nitrite is used in many industrial applications like meat curing, coloring and preserving. It is used as a reagent in analytical chemistry, as an antidote in cyanide poisoning, as an electrolyte in electrochemical grinding, as a cooling solution in closed loop systems and as an additive in industrial greases. It finds application as a corrosion inhibitor as well as in the rubber industry. In metallurgy, it is used for phosphatizing and detinning. It acts as a precursor to diazo dyes, nitroso compounds and various organic compounds like pharmaceuticals. As a food additive, it is used to prevent botulism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium;nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrite
Punto di fusione 271°C
Nota nome For ACS analysis; Decomposes above 320°
Forma fisica Granules
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97% min
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia and nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Peso formulazione 69
Grado Reagente ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.17 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium nitrite