Learn More
Sodium nitrite, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99 to 100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15641330 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
5kg
Codice prodotto. 15641330
Marca: Honeywell-Fluka 134471KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium;nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitrite
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantità 1 kg
Formula lineare NaNO2
Numero UN 1500
Peso formulazione 69g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Punto di combustione 914°F