Learn More
Sodium Nitrite, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15643430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 15643430
Marca: Honeywell-Fluka 314431KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium;nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitrite
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 1 kg
Formula lineare NaNO2
Numero UN 1500
Peso formulazione 69g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
Punto di combustione 914°F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium nitrite