Learn More
Sodium Nitrite Solution, Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15626750 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15626750
Marca: Honeywell-Fluka 707761L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, 0.1 M NaNO2 (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitrite solution
Nota nome Volumetric, 0.1M NaNO2 (0.1N)
CAS 7632-00-0
Quantità 1 L
Formula molecolare NNaO2
Formula lineare NaNO2
Numero MDL MFCD00011118
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC Name sodium nitrite
Molecular Weight (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Peso formulazione 69g/mol