Learn More
Sodium Nitrite, (USP/FCC), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11477241 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Codice prodotto. 11477241
Marca: MP Biomedicals 0296030190
Identificatori chimici
CAS 7632-00-0
Formula molecolare NNaO2
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Numero MDL MFCD00011118
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC Name sodium nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Nitrite
Quantità 500 g
Peso formulazione 69
Grado FCC/USP