Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, purum p.a., ≥98% (AT), ACS reagent, Honeywell™
Codice prodotto. 15616850 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 15616850
Marca: Honeywell Research Chemicals 7178025G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥98.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13755-38-9
Formula molecolare C5H4FeN6Na2O3
Molecular Weight (g/mol) 297.95
Numero MDL MFCD00149192
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium nitroprusside dihydrate
Quantità 25 g
Formula lineare Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numero UN UN3288
IUPAC Name disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
Peso formulazione 297.95g/mol
Percent Purity ≥98% (AT)