Learn More
Sodium Orthovanadate 96% min. MP Biomedicals
Codice prodotto. 11475721 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 11475721
Marca: MP Biomedicals 0215966410
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Orthovanadate
CAS 13721-39-6
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 96% min.
Formula molecolare Na3O4V
Sinonimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
InChI Key IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC Name trisodium;trioxido(oxo)vanadium
Molecular Weight (g/mol) 183.907
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
Peso formulazione 183.91
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium Orthovanadate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium orthovanadate