Learn More
Sodium orthovanadate, 99.9% (metals basis)
Descrizione
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate Sodium orthovanadate is used in protein analysis in molecular biology and acts as an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and kinases. It is also used to prepare the stop solution in dephosphorylation assay of insulin receptor kinase. It serves as a reagent in the development of matrix Chip that utilizes surface-immobilized antibodies. Further, it is utilized for the preservation of protein tyrosyl phosphorylation state in cells and cell lysates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium orthovanadate |
| Punto di fusione | 850°C to 866°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% (metals basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 183.94 |
| Odore | Odorless |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium orthovanadate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium vanadium oxide