Learn More
Sodium orthovanadate, 99%
Codice prodotto. 10114740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 10114740
Marca: Thermo Scientific Acros 205330500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13721-39-6
Formula molecolare Na3O4V
Molecular Weight (g/mol) 183.91
Numero MDL MFCD00003511
InChI Key IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC Name trisodium;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium orthovanadate
Punto di fusione 850.0°C to 866.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (as Na3VO4)
Formula lineare Na3VO4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Peso formulazione 183.91
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium orthovanadate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/