Learn More
Sodium oxalate, ACS reagent
Codice prodotto. p-4440164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 12367183
Marca: Thermo Scientific Acros 446961000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-76-0
Formula molecolare C2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 134.00
Numero MDL MFCD00012465
InChI Key ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC Name disodium;oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium oxalate
Punto di fusione 250.0°C to 270.0°C
Quantità 100 g
Formula lineare NaO2CCO2Na
Indice di Merck 15,8781
Informazioni di solubilità Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Peso formulazione 134
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium oxalate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/