Learn More
Sodium (para)periodate, ≥99.0% (as H2INa3O6, RT), Honeywell™
Codice prodotto. 15606860 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15606860
Marca: Honeywell Research Chemicals 71872100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥99.0% (as H2INa3O6, RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13940-38-0
Formula molecolare H2INa3O6
Molecular Weight (g/mol) 293.88
Numero MDL MFCD00036146
InChI Key DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
PubChem CID 9796123
IUPAC Name trisodium (dihydroxydioxidoiodosyl)olate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium (para)periodate
Punto di fusione 300°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Formula lineare Na3H2IO6
Numero UN UN1479
Informazioni di solubilità 106.7g/L at 20°C
Peso formulazione 293.89g/mol
Percent Purity ≥99.0% (as H2INa3O6, RT)
Imballaggio Flacone in polietilene