Learn More
Sodium perborate tetrahydrate, 97%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium perborate tetrahydrate |
| Punto di fusione | 60.0°C |
| Colore | White |
| pH | 10.1 to 10.6 (1% soln.) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | NaBO3·4H2O |
| Fieser | 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310 |
| Indice di Merck | 14,8652 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium perborate tetrahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium perborate tetrahydrate