Learn More
Sodium perchlorate monohydrate, 85+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10306691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10306691 1 kg Flacone in plastica 1kg
10757002 100 g Flacone in plastica 100g
11914221 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10306691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 343630010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7791-07-3 | ClNaO4·H2O | 140.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7-3-7791
InChI Key IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC Name sodium;perchlorate;hydrate
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium perchlorate monohydrate
Punto di fusione 130.0°C
Colore White to Yellow
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 85+%
Formula molecolare ClH2NaO5
Formula lineare ClNaO4·H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2090g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 140.45
Peso formulazione 140.46
Percent Purity ≥85%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium perchlorate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.